Learn More
Kimtech™ Cubrezapatos no estériles para salas blancas A8, Unitrax
Código de producto. 15319470
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
S/M
Universal
XL/XXL
Tamaño de la unidad:
300 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15319470 S/M 300 PCS
15339470 Universal 300 PCS
15359470 XL/XXL 300 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15319470 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 39370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    134.52€ / paquete de 300
    Ahorro 86.48€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin costuras, antideslizante Kimtech™ Las cubiertas para zapatos para salas blancas no estériles A8 tienen poca pelusa para controlar la contaminación en entornos donde se necesita protección contra salpicaduras húmedas y partículas secas.
  • 300 Kimtech™ Fundas para zapatos A8 / Estuche, 3 bolsas de 100 fundas; Blanco
  • El diseño antideslizante superior tiene 4 veces más agarre que las alternativas líderes
  • Fondo sin costuras para una mayor comodidad; abertura elástica en el tobillo
  • Baja pelusa para control de contaminación
  • No fabricados con látex de caucho natural
  • Fabricado con tejido laminado con película de polietileno.
  • En bolsa doble para uso en entornos de fabricación limpia y control de calidad.
  • Abertura elástica en el tobillo para un ajuste ceñido.
  • Reciclable a través de la RightCycle Programa que convierte batas de laboratorio usadas en materia prima para productos de consumo ecológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño S/M
Material Polietileno, Poliéster
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Antideslizante
Tipo de costura De una pieza
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas, fabricación
Tipo de empaquetado En bolsa doble, 3 bolsas de 100 tapas
Resistencia Ninguno
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Cantidad 300/Cs.