Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Copristivali sterili con suola antiscivolo 12922
Código de producto. 15194428 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño, medio
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15194428 Pequeño, medio 100 pares
1 options
Código de producto. 15194428 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 12922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.90€
    433.72€ / 100 pares
    Ahorro 256.18€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Copristivali sterili per camera bianca con suola antiscivolo e innovativa tecnologia CLEAN-DON™
  • Conformità garantita:- DPI Cat I secondo normativa UE 2016/425- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online
  • Adatti all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • Con suola antiscivolo e tecnologia avanzata CLEAN-DON™
Certifications
Con marca CE, Cat. III, PPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño, medio
Material SMS
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Camiseta elástica con ataduras de tobillo
Tipo de suela Antideslizante
Tipo de empaquetado Triple bolsa, envasado al vacío
Resistencia Ninguno
Tipo de producto Fundas de bota de entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Cantidad 100 Pairs/Cs., 100 par/Cs., 100 Paar/Karton., 100 pares/C.