Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato desechables Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Utilice estos tubos de vidrio para una gran variedad de aplicaciones y procedimientos de lavado de células.
- Los tubos de calidad premium presentan fondos resistentes y uniformes y longitudes consistentes
- Los tamaños de 10 x 75 y 12 x 75 mm son adecuados para procedimientos de lavado de células
- Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
- El tamaño de 6 x 50 mm suele denominarse tubo Durham
- Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
- Sin zona de rotulación
- Diseñado a partir de ASTM la Especificación E890
- Fabricado con vidrio borosilicato de expansión 51 conforme a USP los requisitos Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los números de pieza 14-957-96J y 14-957-96K son 500/caja empaquetada. Todos los demás tubos vienen empaquetados 1.000/caja.
Compliance
Cumple con los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 28.5 ml |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Excelente resistencia química contra la lixiviación de sodio |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | Bandeja |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |