Learn More
Ketotifen fumarate, 99%, Thermo Scientific™
60.00€ - 157.00€
| CAS | 34580-14-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C23H23NO5S |
| Peso molecular (g/mol) | 425.499 |
| Número MDL | MFCD00079394 |
| Clave InChI | YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N |
| Sinónimo | ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro |
| PubChem CID | 5282408 |
| Nombre IUPAC | (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
| SMILES | CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15485889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.MD |
250mg |
60.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15475889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.03 |
1g |
157.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (10 mg/ml), DMSO (100 mM), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
| 34580-14-8 | |
| 425.499 | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| 5282408 | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| C23H23NO5S | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
Especificaciones
| Ketotifen fumarate | |
| C23H23NO5S | |
| 14,5307 | |
| Soluble in water (10mg/ml),DMSO (100 mM),and methanol. | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O | |
| 425.499 | |
| 425.5 |
| 34580-14-8 | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one | |
| 5282408 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 252-100-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DE8260000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures