Learn More
Caldesmon/CALD1 Antibody (h-CALD), Allophycocyanin, R&D Systems™
Product Code. 18603636 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18603636 0.1 mL 0.1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18603636 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP247816APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    555.45€ / 0.1 ml
    Ahorro 75.72€
    11% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Caldesmon/CALD1
Applications Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone h-CALD
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22
Host Species Mouse
Immunogen Crude human uterus extract
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 800
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.