Learn More
KD Scientific Splitters
Directs airflow into and out of vials to facilitate solvent evaporation
Especificaciones
Tipo Splitter
Material Polyethylene
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • For use with Centrfian micro centrifuge vial rotor/micro test tube rotor/vial rotor/scintillating vial rotor/10 HPLC vial rotor
Especificaciones
Especificaciones
Splitter
Polyethylene