Learn More
KD Scientific Bombas de jeringa Legato: Gradillas
Código de producto. 11985586
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Jeringa grande multirack
Jeringa pequeña multirack
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11985586 Jeringa grande multirack cada uno
11995586 Jeringa pequeña multirack cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985586 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    920.80€ / paquete de 1
    Ahorro 66.20€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con las bombas de jeringa Legato
  • Admite hasta diez jeringas de 0,5 μl a 20 ml o seis jeringas de plástico o de vidrio de 30 a 60 ml
Certifications
Marcado CE, listado por UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS
Especificaciones
Tensión 0/1 V
Capacidad (métrico) de 0,5 μL a 140 ml
Certificaciones/conformidad CE, UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS
Tipo Jeringa grande multirack
Aplicaciones Bomba de jeringa Legato
Exactitud del caudal ± 0,35%