Learn More
KD Scientific Bomba de jeringa de retirada/infusión programable de una sola jeringa Legato 110
Description
Infusión/aspiración de una sola jeringa con disponibilidad de programas para dos programas. 50 pasos cada una. Se adapta a jeringas de 0,5 μl a 60 ml Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o los valores de tiempo para controlar el volumen total de la infusión.
- Bomba de infusión/aspiración
- Capacidad para una jeringa de 0,5 μl a 60 ml
- Pantalla táctil a color de alta resolución
- Función de bloqueo del panel táctil
- Luz LED en el panel frontal
- Chasis totalmente metálico
- Tabla de jeringas integrada
- Fuerza lineal de hasta 30 lb
- Técnicas avanzadas de micropasos
- Interfaz RS485 integrada
- puerto USB
- Interfaz de E/S y TTL
- Modo de funcionamiento continuo
- Presa para derrames
- Programable
- Exactitud: ±0,5 %
- Reproducibilidad: ±0,05%
- Jeringas (mín./máx.): 0,5 μl a 60 ml
- Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 1,28 pl/min
- Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): 25,99 ml/min
- Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): 88,28 ml/min
- Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
- Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
- Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
- Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
- Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 15 cm
- Peso: 5,9 lb (2,66kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Specifications
Specifications
| Tensión | 100/240 V |
| Caudal | 1,28 pl/min. a 88,28 ml/min. |
| Capacidad (métrico) | De 0,5 μl a 60 ml |
| Certificaciones/conformidad | Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS |
| Conectores | Pos RS485 - IEEE-1394 6, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas |
| Controlador | Microprocesador con micropasos de 0,062 |
| Fuerza lineal (métrico) | 13,6 kg |
| Fuerza lineal (imperial) | 30 lb |
| Material | Metal |
| Reproducibilidad | ±0,05% |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.