Learn More
KD Scientific Bomba de jeringa de solo infusión Legato 100
Código de producto. 11955596
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11955596 de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11955596 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba versátil ofrece una incomparable facilidad de uso gracias a su interfaz de pantalla táctil
Bomba de jeringa individual de solo infusión. Se adapta a jeringas de 0,5 μl a 60 ml Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o los valores de tiempo para controlar el volumen total de la infusión.
  • Capacidad para una jeringa de 0,5 μl a 60 ml
  • Pantalla táctil a color de alta resolución
  • Función de bloqueo del panel táctil
  • Luz LED en el panel frontal
  • Chasis totalmente metálico
  • Tabla de jeringas integrada
  • Fuerza lineal de hasta 30 lb
  • Técnicas avanzadas de micropasos
  • Interfaz RS485 integrada
  • puerto USB
  • Interfaz de E/S y TTL
  • Modo de funcionamiento continuo
  • Presa para derrames
Especificaciones
  • Exactitud: ±0,5 %
  • Reproducibilidad: ±0,05%
  • Jeringas (mín./máx.): 0,5 μl a 60 ml
  • Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 1,28 pl/min
  • Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): 25,99 ml/min
  • Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): 88,28 ml/min
  • Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
  • Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
  • Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
  • Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
  • Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
  • Modo de funcionamiento: Continuo
  • Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
  • Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 15 cm
  • Peso: 5,9 lb (2,66kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Caudal de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min
Capacidad (métrico) De 0,5 μl a 60 ml
Certificaciones/conformidad Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Conectores Pos RS485 - IEEE-1394 6, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas
Controlador Microprocesador con micropasos de 0,062
Fuerza lineal (métrico) 13,6 kg
Fuerza lineal (imperial) 30 lb
Material Metal
Reproducibilidad ±0,05%
Peso (imperial) 5,9 lb
Peso (métrico) 2,66 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tipo de pantalla TFT
Exactitud del caudal ±0,5%
Número de canales 1
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 5 pulg
Altura global (métrico) 15 cm
Longitud global (imperial) 9 pulg
Longitud global (métrico) 7,5 cm
Anchura total (imperial) 7,5 in
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 4°C
Tipo de producto Bomba de jeringa de infusión
Requisitos de almacenamiento De -10 °C a +70 °C