Descripción
- Proporciona alta resistencia al calor y resistencia a la tracción, buena resistencia a los solventes y excelente resistencia dieléctrica.
- El rango de temperatura es de -100 °a 500 F (-73 a 260 °C).
- Cumple con UL-510 para especificaciones de retardancia de llama.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL-510 |
| Tipo de adhesivo | Silicona |
| Material | Poliimida |
| Tipo de producto | Cinta |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -100 °F a 500 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -73 °C a 260 °C |
| Grosor (imperial) | 2,5 mil |
| Grosor (métrico) | 2,5 mil |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Mostrar más |