Learn More
Kapton Cinta de poliamida
Código de producto. 13035696 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
3,81 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
13035696 25,4 mm cada uno
15298106 3,81 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13035696 Proveedor Kapton N.º de proveedor 0827782
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La cinta de poliamida es una cinta resistente a los productos químicos que se fabrica con un adhesivo de silicona de alta temperatura.
  • Proporciona alta resistencia al calor y resistencia a la tracción, buena resistencia a los solventes y excelente resistencia dieléctrica.
  • El rango de temperatura es de -100 °a 500 F (-73 a 260 °C).
  • Cumple con UL-510 para especificaciones de retardancia de llama.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL-510
Tipo de adhesivo Silicona
Material Poliimida
Tipo de producto Cinta
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -100 °F a 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -73 °C a 260 °C
Grosor (imperial) 2,5 mil
Grosor (métrico) 2,5 mil
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm