Learn More
Kanamycin disulfate, 700μg/mg, Thermo Scientific™
88.90€
| CAS | 64013-70-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H40N4O19S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 680.647 |
| Número MDL | MFCD00143916 |
| Clave InChI | OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N |
| Sinónimo | Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate |
| PubChem CID | 24721551 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
| SMILES | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15428389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66856.06 |
5g |
88.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 64013-70-3 | |
| 680.647 | |
| OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N | |
| 24721551 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C18H40N4O19S2 | |
| MFCD00143916 | |
| Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Especificaciones
| Kanamycin disulfate | |
| 64013-70-3 | |
| Light and moisture sensitive | |
| MFCD00143916 | |
| Soluble in aqueous solutions | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 680.647 | |
| 680.65 |
| 700μg/mg | |
| Colorless | |
| C18H40N4O19S2 | |
| Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate | |
| OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 24721551 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold; Store under Argon