Learn More
Anritsu™ Sondas con imán tipo K
Código de producto. 11942139
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
≤ 250 °C
≤ 400 °C
Modelo:
Cuadrado estándar
Miniatura redonda
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
11942139 ≤ 250 °C Miniatura redonda cada uno
11932139 ≤ 400 °C Cuadrado estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11942139 Proveedor Anritsu™ N.º de proveedor MG11KTS1ANP
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Diseñadas con imanes para permitir que las sondas se puedan acoplar a los objetos de medición. Las sondas con imán Anritsu™ tipo K son sensores de temperatura diseñados para superficies estáticas.
  • Diseñado para superficies fijas
  • Disponible con forma cuadrada o redondo
  • Sonda magnética que se une a la superficie de acero
  • Contacto de termopar
Especificaciones
Exactitud ± 1,3 °C (100 °C superficie)
Tiempo de análisis 2,0 s
Descripción Tamaño del cabezal: 14 diám. x 24 mm (L)
Temperatura (métrico) ≤ 250 °C
Tipo Termopar K
Material Cromel-alumel
Modelo Miniatura redonda