Learn More
Justrite™ Armario de seguridad Sure-Grip™ EX Countertop y Compac
Store smaller quantities near point-of-use with the Justrite Sure-Grip™ EX Countertop and Compac Safety Cabinet.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Modelo de puerta | Cierre manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Inflamables |
| Material | Acero CR |
Descripción
Para el almacenamiento seguro de pequeñas cantidades de líquidos inflamables en una estación de trabajo o para ampliar las capacidades de almacenamiento existentes.
- Una puerta con cierre automático
- Un estante ajustable
- Color: amarillo
Armarios de sobremesa
- Permiten un mayor acceso a líquidos muy utilizados, sin comprometer la seguridad
- Su tamaño portátil mantiene la flexibilidad de las áreas de trabajo
- Montaje de colgador en pared opcional disponible si se desea colocar en la pared
- Encajan casi en cualquier lugar y ofrecen protección incluso cuando el espacio es muy escaso
- Capacidad completa de 57 l (15 gal) de materiales inflamables
Especificaciones
| FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) | |
| Cierre manual | |
| Acero CR | |
| 1 |
| Yellow | |
| Inflamables | |
| 1 | |
| Epoxi, poliéster |