Learn More
Justrite™ Cubeta para derrames de botes de desechado
Código de producto. 11909385
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
11909385 5 gal cada uno
1 options
Código de producto. 11909385 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 84003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.06€
    86.03€ / paquete de 1
    Ahorro 28.03€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja fugas accidentales. La cubeta para derrames de botes de desechado permite usar recipientes con un diámetro de hasta 30,5 cm.
Acepta latas de eliminación con un diámetro de 30,5 cm. Recomendado para retener hasta 18,9 l.
  • A prueba de fugas
  • Translúcido
  • Duraderos
  • Polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Color Translúcido
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 18,9 l
Material Polietileno
Tipo Bandeja para derrames
Para utilizar con (aplicación) Atrapa los derrames accidentales al llenar el bote dispensador
Forma Cuadrada
Longitud (imperial) 14,875 in
Longitud (métrico) 37,9 cm
Anchura (imperial) 14,875 in
Anchura (métrico) 37,9 cm
Altura (imperial) 7,625 in
Altura (métrico) 19,4 cm