Learn More
Justrite™ Bote dispensador con émbolo
Código de producto. 15664544
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
4,87 in
5,5 in
7,25 in
Altura (imperial):
5,25 in
5,62 in
7,37 in
8,25 in
Material:
Acero
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Altura (imperial) Material Tamaño de la unidad
15664544 7,25 in 5,62 in Acero cada uno
12961395 4,87 in 5,25 in Acero cada uno
10471325 7,25 in 7,37 in Acero cada uno
10365542 5,5 in 8,25 in Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15664544 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 10108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.06€
    81.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.06€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bote dispensador con émbolo Justrite proporciona un medio rápido y seguro para humedecer los paños con líquidos de limpieza inflamables. Hecha de Ryton™ resistente a productos químicos, la base de la bomba está diseñada para dejar menos líquido e
Justrite El dispensador de émbolo proporciona un medio rápido y seguro para humedecer paños con líquidos de limpieza inflamables. Hecho de material resistente a los químicos. Ryton™ y latón, la base de la bomba está diseñada para dejar menos líquido en el fondo antes de tener que rellenarlo.
  • Fabricación en acero con pintura en polvo resistente a productos químicos, duradera y sin plomo
  • El mecanismo de bomba inteligente ayuda a agilizar las operaciones de hisopado
  • Coloque el paño en la bandeja y empújelo hacia abajo para mojar el paño
  • El exceso de líquido se drena de nuevo de forma segura en el depósito
  • El émbolo está hecho de material resistente a los productos químicos. Ryton™ y latón y está diseñado para dejar menos líquido en el fondo antes de rellenarlo.
  • La pantalla perforada sirve como supresor de llama
  • Fácil de desmontar y volver a montar para la limpieza periódica
  • Disponible en polietileno de alta densidad o construcción de acero de calibre 24 de gran resistencia
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, TUV
Tipo de producto Recipiente con émbolo
Capacidad (imperial) 0,25 gal
Capacidad (métrico) 0,95 L
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de líquidos inflamables
Material Acero
Incluye Conjunto de émbolo de Ryton y latón
Altura (imperial) 5,62 in
Altura (métrico) 143 mm
Diámetro interior (imperial) 7,25 in
Diámetro interior (métrico) 184 mm