Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet
When using a Sure-Grip EX Flammable Safety Cabinets, these two-door and bifold door cabinets protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by allowing storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, sturdy 18-gauge steel structures.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Tipo de producto Can storage cabinet
Para utilizar con (aplicación) Flammable liquid storage and protection
Material Steel (CR)
Revestimiento de superficie Epoxy, Polyester
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Armario para líquidos inflamables
• Conforme con las prescripciones OSHA y NFPA
• Cierre de puerta manual o autovigilada
Certifications
FM approved.
Compliance
Meet NFPA Code 30 and comply with OSHA regulations.
Garantía
10 years
Especificaciones
Especificaciones
FM, NFPA, OSHA
Flammable liquid storage and protection
Epoxy, Polyester
Can storage cabinet
Steel (CR)