Learn More
Jenway™ Electrodo de pH temperatura
Código de producto. 11440479
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Epoxi
Vidrio
Descripción:
Extremo tipo perilla
Extremo tipo plano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Descripción Tamaño de la unidad
11440479 Vidrio Extremo tipo perilla 1 PCS
11420499 Epoxi Extremo tipo plano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440479 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 9996035
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los electrodos de temperatura de pH Jenway™ se utilizan junto con los medidores de pH de Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
  • Se utiliza junto con los medidores de pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
  • Tipo de combinación
  • Rellenable
  • Tipo de referencia: AgCI
  • Isopotencial: 0±20 mV
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Descripción Extremo tipo perilla
Diámetro (métrico) 12 mm
Dimensiones (L x An) 12 diám x 120 mm long.
Tipo Combinación
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación.
Longitud (métrico) 120 mm
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C