Learn More
GPE Scientific™ Válvula de RMN J Young con tubo acoplado
Código de producto. 15874874
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Válvula de RMN con tubo, 200 MHz
Válvula de RMN con tubo, 500 MHz
Longitud (imperial):
7 pulg.
8 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15874874 Válvula de RMN con tubo, 500 MHz 7 pulg. cada uno
15854874 Válvula de RMN con tubo, 200 MHz 7 pulg. cada uno
15864874 Válvula de RMN con tubo, 200 MHz 8 pulg. cada uno
15884874 Válvula de RMN con tubo, 500 MHz 8 pulg. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15874874 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor S5500JY7YELLOW
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La válvula de RMN GPE Scientific™ J Young con tubo acoplado le permite manipular una muestra de RMN sin sellar los tubos con llama.
  • Manipule una muestra de RMN sin sellar los tubos con llama.
  • La junta tórica recubierta de teflón elimina las incompatibilidades de materiales.
  • El montaje de teflón completamente sin grasa significa que el tubo es fácil de usar y desmontar para su limpieza.
  • Incluye una junta hembra para una conexión rápida a la gradilla de vacío.
  • Pistón amarillo
  • Presión negativa/vacío alto
  • A prueba de fugas a 10-9 mbar litros/seg
  • Presión positiva interna 5 bar, 72 psi
Especificaciones
Tipo Válvula de RMN con tubo, 500 MHz
Incluye Válvula NMR de 5 mm
Longitud (imperial) 7 pulg.