Learn More
Ivermectin, Thermo Scientific™
35.60€ - 91.65€
CAS 70288-86-7
Fórmula molecular C48H74O14
Peso molecular (g/mol) 875.106
Número MDL MFCD00869511
Clave InChI AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Sinónimo ivermectin
PubChem CID 122172888
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15445079
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62777.MD
250mg
35.60€
250 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15435079
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62777.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
102.00€
91.65€ / 1 g
Ahorro 10.35€
10% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
Especificaciones
70288-86-7
875.106
AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
122172888
C48H74O14
MFCD00869511
ivermectin
CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Especificaciones
Ivermectin
C48H74O14
UN2811
ivermectin
AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
875.106
875.11
70288-86-7
MFCD00869511
14,5248
Soluble in methyl ethyl ketone (50mg/ml),and DMSO (50 mM).
CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
122172888
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H360-H319
Fatal if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P501c
H300-H319-H360
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 274-536-0
missing translation for 'rtecsNumber' : IH7891500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold