Learn More
Texwipe™ MicroSwabs™ de nailon
Código de producto. 11591234 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
168,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11591234 168,0 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 11591234 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX730*
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.98€
    53.44€ / paquete de 50
    Ahorro 5.54€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los hisopos de nailon de precisión Texwipe para salas limpias están fabricados con una punta de 0,9 mm de diámetro con un conjunto de filamentos de nailon en un tubo engarzado en un asa de polipropileno al 100 %. Los filamentos forman un minicepillo en la
  • El conjunto de filamentos recoge disolvente mediante acción capilar
  • Los filamentos largos y delgados llegan a espacios estrechos, esquinas y bordes para limpiar partículas y eliminar el exceso de disolvente
  • Asa de polipropileno virgen al 100 %
  • La construcción engarzada elimina el riesgo de contaminación del adhesivo
  • Con código de lote para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
  • Especificaciones
    Longitud (imperial) 6,614 in
    Para utilizar con (aplicación) Recogida suave de sustancias contaminantes persistentemente pegadas; aplicación precisa de disolventes, adhesivos y lubricantes; limpieza de estrías, pistas, ranuras y otros espacios pequeños; eliminación del exceso de disolvente en espacios reducidos; ma
    Tipo de producto Hisopo
    Longitud de la cabeza (imperial) 0,610 in
    Longitud (métrico) 168,0 mm
    Longitud del mango (imperial) 6,004 in
    Longitud del mango (métrico) 152,5 mm
    Longitud de la cabeza (métrico) 15,5 mm
    Anchura de la cabeza (imperial) 0,031 in
    Anchura de la cabeza (métrico) 0,8 mm
    Envase 50 hisopos/envase; 10 envases/caja; 500 hisopos en total/caja
    Material del mango Polipropileno
    Estilo de punta Fibras de nailon entrelazadas
    Material de la punta Nailon