Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de hielo isotérmica
Código de producto. 11344085 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
9 L
Color:
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11344085 9 L Rojo 52,1 x 29,2 x 16,3 cm cada uno
11324085 1 L Verde 26,7 x 19,55 x 11,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    124.92€ / paquete de 1
    Ahorro 127.08€
    50% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una alta durabilidad y un excelente aislamiento. Las bandejas de hielo isotérmicas son los contenedores de enfriamiento ideales para usos ultrafríos, incluidos hielo, lodos de hielo y pellets de CO2. Cómodas y fáciles de usar, con tapas que se asientan de forma segura bajo el contenedor. Disponibles en tres tamaños codificados por colores.
Contenedores ideales para ambientes ultra fríos.
  • El poliuretano rígido de un solo molde proporciona alta durabilidad y estabilidad al enfriar muestras.
  • Excelentes propiedades de aislamiento
  • La tapa de ajuste perfecto mantiene la evaporación al mínimo y cuenta con una cómoda perilla empotrada.
  • Los contenedores no sudarán ni tendrán fugas y no se romperán ni deformarán con el uso normal.
  • Soporta temperaturas desde -80 °C hasta +95 °C.
Diseño conveniente y fácil de usar:
  • Las tapas encajan cómodamente debajo del balde porque están encajadas entre sí.
  • Las asas moldeadas garantizan un manejo y transporte seguros.
  • Pico vertedor preciso para vaciar fácilmente.
  • Diseño cónico para fácil apilamiento.
  • Codificado por colores (verde, azul, rojo) para una fácil organización e identificación.
Especificaciones
Altura (métrico) 16,3 cm
Altura (imperial) 6,4 in
Longitud (métrico) 52,1 cm
Longitud (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 29,2 cm
Anchura (imperial) 11,5 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Para utilizar con (equipo) Hielo seco, agua helada, suspensiones de hielo y sal, etc.
Material Poliuretano
Tipo de producto Bandeja para hielo
Color Rojo
Capacidad (métrico) 9 L
Admite Hielo (9 L)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Control de temperatura Refrigerado
Intervalo de temperatura -80 °C a +95 °C