Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Immersion Circulators: Model 4100B
Product Code. 11346671 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Voltage:
230 V
Frequency:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Immersion Circulator
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Voltage Frequency Type Dimensione della confezione
11346671 230 V 50 Hz Isotemp™ Immersion Circulator Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11346671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1035.00€ / paquete de 1
    Ahorro 85.00€
    7% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
Precision, features and performance enables optimization of configurations to meet various application needs.
Each unit features:
  • Two pump speeds: 50% and 100%
  • Adjustable PID control
  • Large, easy-to-read, five-line LCD display
  • Three languages: English, German, French
  • Over temperature/low level cutouts with audible and visual alarms
  • High quality industrial motor for excellent pump performance and long life
Temperature Range: Ambient to +200°C
4100 Controller
for routine temperature control
  • Ambient to +100°C
  • 1 kW heater
  • Powerful force pump
  • Five programmable set points: +20°C, +37°C, +50°C, +70°C and +100°C
  • Temperature display in °C, °F or °K with resolution of 0.1 or 0.01
  • Available with a clamp or a bridge
  • Compatible fluids: DI water up to 3 mOhm; 50/50 EG/Water; 50/50 PG/Water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pump Type Force
Temperature Range Ambient +10° to 100°C
Type Isotemp™ Immersion Circulator
Model 4100B
Temperature Stability ±0.1°C
Height (Metric) 32 cm
Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.