Learn More
Fisherbrand™ Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Código de producto. 15375877 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L (5L / 10L)
2 L
20 L
28 L
5 L
Modelo:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15375877 5 L Isotemp GPD 05 cada uno
15355877 2 L Isotemp GPD 02 cada uno
15365877 2 L Isotemp GPD 2S cada uno
15385877 10 L Isotemp GPD 10 cada uno
15315887 15 L (5L / 10L) Isotemp GPD 15D cada uno
15395877 20 L Isotemp GPD 20 cada uno
15305887 28 L Isotemp GPD 28 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15375877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.00€
    823.00€ / paquete de 1
    Ahorro 106.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija los baños de agua de uso general, diseñados para proporcionar una temperatura uniforme y obtener resultados fiables con un funcionamiento fácil de usar.
Ideales para aplicaciones industriales, clínicas, farmacéuticas o biomédicas, los baños de agua Deluxe de uso general Fisherbrand™ Isotemp™ ofrecen una tecnología potente en un diseño compacto. Disponibles en una gran variedad de tamaños para satisfacer una amplia gama de aplicaciones, los baños de agua Isotemp se han diseñado para proporcionar una temperatura homogénea que permita obtener resultados fiables con facilidad de uso.
  • Menores dimensiones, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado de temperatura se ha diseñado para ofrecer una mayor funcionalidad 
  • Nuevas alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más utilizados con los preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y supervisión sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa.
  • Ayude a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido.
  • Compatible con los gránulos térmicos (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Descripción Baño de agua Deluxe de uso general de 5L
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura Ambiente a 100°C
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 300 W
Incluye Cubierta de policarbonato, bandeja difusora
Material Acero con recubrimiento de polvo epoxi
Modelo Isotemp GPD 05
Preconfiguración de temperatura 3
Estabilidad de la temperatura ±0.2°C
Uniformidad de temperatura ±0.2°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm)
Amperaje 2,2-2,7 / 1,0-1,3 (120V/230V)