Learn More
Isopropanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
72.65€ - 168.00€
Productos 2
Código de producto Marca dimQuantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimQuantity Precio Cantidad y disponibilidad  
10631515
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
383910010
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.85€
72.65€ / 1 litros
Ahorro 10.20€
12% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
10168892
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
383910025
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
174.00€
168.00€ / 2.5 litros
Ahorro 6.00€
3% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.