Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión, Puri-Flex™
Código de producto. 11729819
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,19 mm × 15,2 m L
DI de 0,25 mm × 15,2 m L
DI de 0,51 mm × 15,2 m L
DI de 0,89 mm × 15,2 m L
DI de 1,14 mm × 15,2 m L
DI de 1,42 mm × 15,2 m L
DI de 2,79 mm × 15,2 m L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11729819 DI de 0,25 mm × 15,2 m L cada uno
11719819 DI de 0,19 mm × 15,2 m L 1 PCS
11739819 DI de 0,51 mm × 15,2 m L 1 PCS
11749819 DI de 0,89 mm × 15,2 m L 1 PCS
11759819 DI de 1,14 mm × 15,2 m L 1 PCS
11769819 DI de 1,42 mm × 15,2 m L 1 PCS
11789819 DI de 2,79 mm × 15,2 m L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11729819 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9641812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ismatec™ Los tubos de bomba de extensión son tubos de larga duración para aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos.
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Uso general en laboratorios que requieren alto rendimiento y larga vida útil.
  • Características: Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcida.
  • Certificaciones: Cumple con la FDA (21 CFR 177.2600), cumple USP Requisitos de clase VI, fabricados según GMP
  • Rango de temperatura:– 58 a 275 °F (– 50 a 135 °C)
  • Esterilizar: Autoclave, óxido de etileno o irradiación gamma.
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,001 in
    Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
    Material Puri-Flex
    Longitud global (imperial) 50 pies
    Longitud global (métrico) 15,2 m
    Para utilizar con (aplicación) Bombas Ismatec
    Tamaño de los tubos DI de 0,25 mm × 15,2 m L
    Color Translúcido
    Tipo de producto Tubo de bomba de extensión