Learn More
Micronova™ Bolsas para materiales peligrosos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30090458 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Capacidad (métrico):
61 L
61 L
113,5 L
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
30090458 Amarillo 61 L Estéril paquete de 50
13172360 Rojo 61 L Estéril paquete de 50
15591745 Amarillo 113,5 L Estéril paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30090458 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL224YEIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    187.78€ / paquete de 50
    Ahorro 8.22€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas de plástico LDPE de baja densidad están diseñadas para contener desechos biomédicos y peligrosos en entornos asépticos y controlados.
Micronova Las bolsas de peligro están fabricadas con polietileno rojo o amarillo de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y se pueden utilizar con la serie BLSSH. Micronova BinLiner Soportes. Las bolsas para riesgos biológicos están diseñadas para el almacenamiento y eliminación de residuos biomédicos y las bolsas para materiales peligrosos están diseñadas para la separación y eliminación de residuos peligrosos
  • Bolsas para materiales peligrosos de polietileno de baja densidad
  • Bolsas rojas o amarillas para riesgos biológicos y materiales peligrosos
  • Las bolsas para riesgos biológicos están claramente marcadas con un símbolo de peligro biológico en tinta negra
  • Las bolsas para materiales peligrosos están etiquetadas para la separación de residuos en los EE. UU
  • Los revestimientos 32YE funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
  • El 24YE y el 25RE funcionan con el BLSSH-168 BinLiner Pararse
  • Las bolsas más pequeñas con fondo de estrella son ideales para envases redondos
  • Las bolsas más grandes cuentan con sellado plano
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Los revestimientos estériles irradiados con rayos gamma son aptos para áreas asépticas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 61 L
Certificaciones/conformidad Certificado de Conformidad y Certificado de Procesamiento de Irradiación; ISO Instalación certificada 9001 cumple ASTM D170910-6 Nivel de garantía de esterilidad en cumplimiento con AAMI Pautas para la esterilización.
Descripción Cinco revestimientos plegados por bolsa doble
Diámetro exterior (métrico) 39 cm
Diámetro exterior (imperial) 15,3 in
Capacidad (imperial) 16 gal
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 24 x 36 in
Desechables Un solo uso
Altura (métrico) 91 cm
Longitud (métrico) 61 cm
Cantidad 50/Cs.
Forma ESTRELLA: Fondo plisado duradero para adaptarse a contenedores redondos.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Transporte de residuos biomédicos (sin objetos punzantes)
Para utilizar con (equipo) Serie BLSSH BinStand o contenedor similar
Longitud (imperial) 24 in
Grosor 0.050 mm
Altura (imperial) 36 in
Material LDPE
Tipo de producto Bolsa para residuos biológicos peligrosos
Temperatura (métrico) 15 °C a 30 °C