Learn More
Micronova™ Bolígrafo de clic RollerBall resistente a IPA para sala limpia irradiada
Tienda Micronova ProductosDescripción
El bolígrafo Micronova enrollable de IPA resistente a IPA Irradiated Cleanroom cuenta con un barril único de polipropileno que limita la generación de partículas y resiste las eliminaciones de IPA, lejía y fenol. Irradiado Gamma para Aseptic ISO 5 y otras áreas de producción limpias.
- Boligrafo de rollerball irradiado retráctil
- Resistente a la IPA, la lejía y los fenoles
- Tinta azul de archivo
- Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
- Irradiado gamma para áreas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Color | Azul |
| Descripción | Retráctil |
| Longitud (imperial) | 5,5 in |
| Longitud (métrico) | 14 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos |
| Tipo de producto | Bolígrafo |
| Esterilidad | Estéril |
| Show More |