Learn More
Bochem™ Cepillos de alambre de hierro
Descripción
- Alambre de hierro, cincado
- Cerdas naturales
- Para tubos de ensayo y matraces
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para matraces |
| Para utilizar con (aplicación) | Matraces |
| Longitud (métrico) | 420 mm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 140 mm |
| Cantidad | 1 unidad |