Learn More
Bochem™ Cepillos de alambre de hierro
Código de producto. 10080781
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Longitud del cepillo (métrico):
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Para utilizar con (aplicación):
Matraces
Tubo de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud del cepillo (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10080781 380 mm 130 mm Matraces cada uno
10204131 270 mm 100 mm Tubo de ensayo cada uno
10429392 340 mm 120 mm Matraces cada uno
10631732 420 mm 140 mm Matraces cada uno
10586371 470 mm 170 mm Matraces cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10080781 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con cerdas naturales. Bochem™ Los cepillos de alambre de hierro se utilizan para tubos de ensayo y matraces.
  • Alambre de hierro, cincado
  • Cerdas naturales
  • Para tubos de ensayo y matraces
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para matraces
Para utilizar con (aplicación) Matraces
Longitud (métrico) 380 mm
Longitud del cepillo (métrico) 130 mm
Cantidad 1 unidad