Learn More
Bochem™ Cepillo de alambre de hierro
Código de producto. 10585411
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diámetro de la cerda (métrico):
30 mm
63 mm
80 mm
Para utilizar con (aplicación):
Para matraces
Para tubos
Para tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10585411 260 mm 30 mm Para tubos de ensayo cada uno
10555221 1000 mm 30 mm Para tubos cada uno
10020821 550 mm 80 mm Para matraces cada uno
10192741 480 mm 63 mm Para matraces cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10585411 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12312
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realizado con alambre de hierro zincado. Bochem™ El cepillo de alambre de hierro se puede utilizar con matraces y tubos de ensayo.
  • Alambre de hierro, cincado
  • Cerdas naturales
  • Se utiliza con matraces y tubos de ensayo
  • Para limpiar matraces y frascos
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo
Diámetro de la cerda (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de ensayo
Longitud (métrico) 260 mm
Longitud del cepillo (métrico) 120 mm
Material Alambre de hierro
Cantidad 1 unidad