Learn More
Bochem™ Cepillo de alambre de hierro
Descripción
- Alambre de hierro, cincado
- Cerdas naturales
- Se utiliza con matraces y tubos de ensayo
- Para limpiar matraces y frascos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para matraces |
| Longitud (métrico) | 480 mm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 120 mm |
| Material | Alambre de hierro |
| Cantidad | 1 unidad |