Learn More
Iron(0) pentacarbonyl
Product Code. 10695491 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
1kg
25g
Code produit. Quantity Packaging unitSize
10695491 25 g Glass bottle 25g
10278333 100 g Glass bottle 100g
10175323 1 kg Glass bottle 1kg
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10695491
Marque: Thermo Scientific Acros 412600250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-40-6
Molecular Formula C5FeO5
Molecular Weight (g/mol) 195.90
MDL Number MFCD00011001
InChI Key FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pentacarbonyl iron
IUPAC Name pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spécification
Boiling Point 103.0°C
Melting Point -20.0°C
Color Brown to Orange-Yellow
Physical Form Liquid
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.50%
Linear Formula Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Flash Point −15°C
Merck Index 15, 5143
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 195.9
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Glass bottle
Specific Gravity 1.49
Density 1.4900g/mL
Chemical Name or Material Iron(0) pentacarbonyl, 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron pentacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 1
  • Acute toxicity Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 1
Mention de danger
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H372-Causes damage to organs.
  • H300-Fatal if swallowed.
  • H310-Fatal in contact with skin.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P330-Rinse mouth.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.