Descripción
- Electrodo combinado sensible a iones con superficie plana intercambiable de membrana sólida
- El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
- El tiempo de análisis suele ser inferior a un minuto
- Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
- La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible
- (al menos una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
- Medición de la temperatura de 0 a 50 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de ión selectivo de yoduro |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |