Learn More
3M™ Tapones para oídos amarillos E-A-R™ E-A-Rsoft
Código de producto. 12364749 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
1 par
200 pares
250 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Corded Tamaño de la unidad
12364749 Sin cordón 250 pares
17237650 Sin cordón 1 par
12900365 Con cable 200 pares
11769305 Sin cordón 250 pares
11779305 Con cable 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12364749 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100111802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.45€
    37.77€ / 250 pares
    Ahorro 22.68€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón de poliuretano para los oídos 3M E-A-R – 36 dB.
  • Fabricado con material de espuma de poliuretano de expansión lenta
  • Proporciona una presión distribuida de manera uniforme, lo que proporciona flexibilidad y buen sellado con una comodidad óptima.
  • Bonito color neón br
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo neón
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial en general
Cantidad 250 pares
Reducción del ruido nominal (RRN) 36 dB
Corded Sin cordón
Tipo de producto Tapones para oídos
Material Poliuretano
Modelo Enrollables