Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable para termoagitador PCMT
Código de producto. 12347627
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1 microplaca de 96 pocillos
24
32
Admite:
Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml)
Microtubos de 0,2 ml/1,5 ml
Microtubos de 0,5/1,5 ml
Microtubos de 1,5 ml
Microtubos de 2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. No. of Places Admite unitSize
12347627 24 Microtubos de 2,0 ml cada uno
12337627 32 Microtubos de 0,5/1,5 ml cada uno
15159555 24 Microtubos de 1,5 ml cada uno
12909930 1 microplaca de 96 pocillos Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) cada uno
15137823 32 Microtubos de 0,2 ml/1,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12347627 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor HC24
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente uniformidad y mezcla uniformemente en todo el bloque termoagitador. El bloque intercambiable para termoagitador PCMT Grant Instruments™ alcanza rápidamente la velocidad de mezcla especificada.
  • Se requiere un bloque para usar con termoagitador PCMT Especifique si lo quiere al hacer el pedido
  • Selección de 5 bloques intercambiables, incluido un bloque adecuado para microplacas:
    • HC18 20 (20 microtubos de 0,5 ml y 12 de 1,5 ml)
    • HC32 (20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml)
    • HC24N (24 × microtubos de 1,5 ml)
    • HC24 (24 microtubos de 2 ml)
    • HC96 (microplaca de 96 pocillos para PCR, 0,2 ml) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termoagitador PCMT
Admite Microtubos de 2,0 ml
No. of Places 24
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Tipo Bloque
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C