Learn More
Buerkle™ Bandeja de instrumentos
Código de producto. 10780103 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
700 ml
500 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10780103 2300 mL cada uno
10640072 500 ml cada uno
10582092 700 ml cada uno
10753317 1000 mL cada uno
10431103 1800 mL cada uno
10000501 5500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10780103 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42302230
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Buerkle™ — Buerkle™ Bandejas de instrumentos— Ideal para diversos usos en laboratorios, hospitales, farmacias, industria de alimentos y bebidas.
  • Melamina
  • Bandeja blanca sin tapa
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapa disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2300 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 250 x 40 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Material Melamina
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 250 mm
Para utilizar con Para uso en laboratorios, hospitales, industrias alimentarias y áreas en las que se necesita un almacenamiento limpio de artículos
Longitud (imperial) 13,77 in
Altura (imperial) 1,57 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 9,84 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave