Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Midi
Código de producto. 12397157 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tubo:
16 x 1,5/16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
12397157 32 x 1,5 ml cada uno
12387167 16 x 1,5/16 x 0,5 ml cada uno
12317167 32 x 2 ml cada uno
12377157 40 x 0,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12397157
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Beta – 32 x 1,5 ml Eppendorf tubos
  • Diversos insertos que encajan dentro de las cajas Midi
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables que contienen microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para cajas Maxi
Altura (métrico) 40mm
Tipo de producto introducir
Tamaño del tubo 32 x 1,5 ml
Anchura (métrico) 160mm