Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi
Código de producto. 12367167 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tubo:
8 x 1,5 ml
15 x 5 mL
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo unitSize
12367167 8 x 50 ml cada uno
10315311 15 x 15 ml cada uno
12327167 8 x 20 ml cada uno
12347167 8 x 1,5 ml cada uno
12357167 15 x 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12367167
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Insertos para cajas Maxi
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables que contienen microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para cajas Maxi
Altura (métrico) 40mm
Tipo de producto introducir
Tamaño del tubo 8 x 50 ml
Anchura (métrico) 160mm