Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Routine
Product Code. p-3639390
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC IP67
Clavija múltiple
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (Pt1000)
Sonda de temperatura ISM
Sólo electrodo
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipos de conector Incluye Unit Size
10650324 Clavija múltiple Sonda de temperatura cada uno
10313433 S7 Sólo electrodo cada uno
10212283 Clavija múltiple Sonda de temperatura (Pt1000) cada uno
11354213 Clavija múltiple Sonda de temperatura ISM cada uno
15529611 BNC IP67 Sonda de temperatura ISM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10650324 Supplier METTLER TOLEDO™ Supplier No. 51343054
Add to basket
Edge
Add to basket
Electrodo de pH combinado con un sensor de temperatura integrado y un cuerpo de vidrio de HA resistente a productos químicos. Está diseñado para aplicaciones generales de laboratorio y es ideal para su uso con valores de pH altos (clasificación IP67).
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact y medidores portátiles así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Tratamiento de agua potable
  • Soluciones altamente salinas o agua de mar
  • Muestras microbiológicas
  • Ácidos y bases corrosivos
  • Laboratorio general
  • Químico
  • Valores de pH altos
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Cuidado
  • Recargable 3M KCl (51350072): Mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Sugerencia: Abra la boca de llenado durante la medición y rellene también la solución de electrolitos
  • Unión de cerámica
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Order Info
Cable no incluido; se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipos de conector Clavija múltiple
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras
Para utilizar con (equipo) De clavija múltiple a BNC (30281896)
Incluye Sonda de temperatura
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana Vidrio HA
Modelo InLab™ Routine Pro
Sonda ATC NTC 30 kilohmios
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3 mol/l KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm