Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Revestimientos para orificios de inyección de cromatografía
- Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Código de producto. 10415923 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Material de embalaje | Tipo de producto | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10415923 | 4 mm | Lana de cuarzo | Septum recto dividido | 5 | 5 PCS |
| 10733667 | 4 mm | Lana de cuarzo | FocusLiner dividido/sin división | 25 | 25 PCS |
| 10253753 | 4 mm | Lana de cuarzo | FocusLiner dividido/sin división | 5 | paquete de 5 |
| 10239644 | 4 mm | Lana de cuarzo | Septum recto dividido | 25 | paquete de 25 |
| 10515435 | 2,3 mm | Lana de cuarzo | Fast FocusLiner con división/sin división | 5 | paquete de 5 |
| 10533615 | 4 mm | Sin embalaje | Septum recto dividido | 5 | paquete de 5 |
| 10418484 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido | 5 | paquete de 5 |
| 10479614 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual | 25 | paquete de 25 |
| 10545435 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual | 5 | paquete de 5 |
| 10639485 | 1,2 mm | Ninguno | Revestimiento recto directo | 5 | paquete de 5 |
| 10140893 | 4 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual | 5 | paquete de 5 |
| 10555435 | 4 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica | 5 | paquete de 5 |
| 10743667 | 2,3 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual | 25 | paquete de 25 |
| 10269594 | 5,2 mm | Ninguno | Revestimiento de cuello de cisne sencillo | 5 | 5 PCS |
| 10107514 | 5,2 mm | Ninguno | Revestimiento Cyclosplitter | 5 | 5 PCS |
| 10609675 | 5,2 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división | 5 | paquete de 5 |
| 10525625 | 2 mm | Lana de cuarzo | Septum recto sin división | 5 | paquete de 5 |
| 10016064 | 2,3 mm | Lana de cuarzo | FAST FocusLiner dividido/sin división | 25 | paquete de 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent | 25 | paquete de 25 |
| 10438854 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido | 25 | paquete de 25 |
| 10611216 | 2 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido | 5 | paquete de 5 |
| 10289214 | 1,2 mm | Ninguno | Revestimiento recto directo | 25 | paquete de 25 |
| 10722137 | 4 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual | 25 | paquete de 25 |
| 10732137 | 4 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica | 25 | paquete de 25 |
| 10055694 | 2,3 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual | 5 | paquete de 5 |
| 16875951 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento sin división con junta cónica individual | 25 | paquete de 25 |
Usar código promocional 27993
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Descripción
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
- Vidrio de borosilicato altamente desactivado
- Material de embalaje de lana de cuarzo
- D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Septum recto dividido |
| Para utilizar con (aplicación) | Split |
| Cantidad | 5 |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Orificio de inyección para GC |
| Material de revestimiento | Vidrio de borosilicato altamente desactivado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.