Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Código de producto. 15565099 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15565099 50 mg 1 unidad
15535099 5 mg 1 unidad
15575099 100 mg 1 unidad
15545099 10 mg 1 unidad
15585099 200 mg 1 unidad
15595099 500 mg 1 unidad
15555099 20 mg 1 unidad
15525099 2 mg 1 unidad
15515099 1 mg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15565099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 50 mg
Masa 50 mg