Learn More
Fisherbrand™ Peso individual de calibración de alambre de acero inoxidable clase E2 con certificado
Código de producto. 15535099 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15535099 5 mg 1 unidad
15575099 100 mg 1 unidad
15565099 50 mg 1 unidad
15545099 10 mg 1 unidad
15585099 200 mg 1 unidad
15595099 500 mg 1 unidad
15555099 20 mg 1 unidad
15525099 2 mg 1 unidad
15515099 1 mg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15535099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.93€
    60.15€ / 1 unidades
    Ahorro 15.78€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibra los pesos de las clases de menor precisión. Fisherbrand™ Los pesos individuales de calibración de alambre de acero inoxidable clase E2 están destinados a su aplicación en la verificación o calibración de pesos clase F1 y a su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial clase I.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 mg
Masa 5 mg