Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales, clase E2
Código de producto. 15585089 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15585089 100 mg 1 unidad
15535089 2 mg 1 unidad
15575089 50 mg 1 unidad
15595089 200 mg 1 unidad
15545089 5 mg 1 unidad
15555089 10 mg 1 unidad
15565089 20 mg 1 unidad
15525089 1 mg 1 unidad
15505099 500 mg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15585089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.52€
    32.10€ / paquete de 1
    Ahorro 8.42€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 100 mg
Masa 100 mg