Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales, clase E2
Product Code. 15555089 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Peso (métrico) Unit Size
15555089 10 mg 1 unidad
15535089 2 mg 1 unidad
15575089 50 mg 1 unidad
15585089 100 mg 1 unidad
15595089 200 mg 1 unidad
15545089 5 mg 1 unidad
15565089 20 mg 1 unidad
15525089 1 mg 1 unidad
15505099 500 mg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15555089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.05€
    32.10€ / paquete de 1
    Ahorro 5.95€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Specifications
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10 mg
Masa 10 mg