Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1 con certificado
Código de producto. 15595189 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15595189 10 kg 1 unidad
15535179 1 kg 1 unidad
15535159 20 g 1 unidad
15575139 1 g 1 unidad
15575159 50 g 1 unidad
15575179 2 kg 1 unidad
15595149 10 g 1 unidad
15595169 500 g 1 unidad
15555149 5 g 1 unidad
15555169 200 g 1 unidad
15515189 5 kg 1 unidad
15515169 100 g 1 unidad
15515149 2 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15595189
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
Specifications
Clasificación M1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10 kg
Masa 10 kg
Forma Cilíndrico