Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F2
Código de producto. 15565149 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15565149 10 g 1 unidad
15565169 500 g 1 unidad
15565189 10 kg 1 unidad
15585139 2 g 1 unidad
15585159 100 g 1 unidad
15585179 5 kg 1 unidad
15545139 1 g 1 unidad
15545159 50 g 1 unidad
15545179 2 kg 1 unidad
15525169 200 g 1 unidad
15525149 5 g 1 unidad
15505179 1 kg 1 unidad
15505159 20 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15565149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15€
    37.30€ / 1 unidades
    Ahorro 6.85€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedra
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2.
  • Pesas destinadas a ser utilizadas en la verificación o calibración de pesas de clase M 1 y posiblemente de clase M 2
  • Conforme con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10 g
Masa 10 g
Forma Cilíndrico