Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1 con certificado
Código de producto. 15555079 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Peso (métrico) Conditionnement
15555079 50 g 1 unidad
15585079 500 g 1 unidad
15535079 10 g 1 unidad
15575079 200 g 1 unidad
15595079 1 kg 1 unidad
15545079 20 g 1 unidad
15555189 10 kg 1 unidad
15565079 100 g 1 unidad
15525079 5 g 1 unidad
15515089 5 kg 1 unidad
15515079 2 g 1 unidad
15505089 2 kg 1 unidad
15505079 1 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15555079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.40€
    81.10€ / paquete de 1
    Ahorro 21.30€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
Spécification
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 50 g
Masa 50 g
Forma Cilíndrico
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.