Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1
Código de producto. 15595049 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15595049 10 g 1 unidad
15565049 1 g 1 unidad
15535059 200 g 1 unidad
15545059 500 g 1 unidad
15575049 2 g 1 unidad
15575059 5 kg 1 unidad
15585049 5 g 1 unidad
15545189 10 kg 1 unidad
15555059 1 kg 1 unidad
15565059 2 kg 1 unidad
15525059 100 g 1 unidad
15515059 50 g 1 unidad
15505059 20 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15595049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.15€
    50.80€ / 1 unidades
    Ahorro 9.35€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10 g
Masa 10 g
Forma Cilíndrico