Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Código de producto. 15565069 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15565069 500 g 1 unidad
15535189 10 kg 1 unidad
15535069 50 g 1 unidad
15575069 1 kg 1 unidad
15585059 1 g 1 unidad
15585069 2 kg 1 unidad
15595069 5 kg 1 unidad
15545069 100 g 1 unidad
15555069 200 g 1 unidad
15525069 20 g 1 unidad
15515069 10 g 1 unidad
15505069 5 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15565069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.02€
    261.00€ / paquete de 1
    Ahorro 67.02€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 500 g
Masa 500 g
Forma Cilíndrico